1-{6-Chloro-2-methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl}ethan-1-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32671-1G
APOSOR32671-1GEA
1570
EUR
APOSOR32671-1G
1-{6-Chloro-2-methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl}ethan-1-one, tech
1-{6-Chloro-2-methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl}ethan-1-one
Formel:
C₁₀H₉ClN₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00973744 CAS-Nummer: 154877-60-8 |