[4-(1H-1,3-Benzimidazol-1-yl)phenyl]methanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32677-1G
OR32677-5G
APOSOR32677-1GEA
270
EUR
APOSOR32677-1G
APOSOR32677-5G
[4-(1H-1,3-Benzimidazol-1-yl)phenyl]methanol 95%
[4-(1H-1,3-Benzimidazol-1-yl)phenyl]methanol
Formel:
C₁₄H₁₂N₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03425763 CAS-Nummer: 451485-67-9 |