(2E)-1-(3-Bromothiophen-2-yl)-3-(dimethylamino)but-2-en-1-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32679-1G
APOSOR32679-1GEA 1570 EUR
APOSOR32679-1G
(2E)-1-(3-Bromothiophen-2-yl)-3-(dimethylamino)but-2-en-1-one, tech
(2E)-1-(3-Bromothiophen-2-yl)-3-(dimethylamino)but-2-en-1-one
Formel: C₁₀H₁₂BrNOS
Molecular Weight: 274,177 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03618051
CAS-Nummer: 865657-77-8