2-Phenylimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32682-1G
APOSOR32682-1GEA
1570
EUR
APOSOR32682-1G
2-Phenylimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile, tech
2-Phenylimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile
Formel:
C₁₄H₉N₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03787072 CAS-Nummer: 214958-29-9 |