4-[4-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)phenyl]pyrimidin-2-amine, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32683-1G
APOSOR32683-1GEA
1570
EUR
APOSOR32683-1G
4-[4-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)phenyl]pyrimidin-2-amine, tech
4-[4-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)phenyl]pyrimidin-2-amine
Formel:
C₁₆H₁₆N₄ Molecular Weight: 264,325 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03848450 CAS-Nummer: 865658-21-5 |