Pyrrolo[1,2-a]quinolin-6-amine, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32687-1G
APOSOR32687-1GEA
1570
EUR
APOSOR32687-1G
Pyrrolo[1,2-a]quinolin-6-amine, tech
Pyrrolo[1,2-a]quinolin-6-amine
Formel:
C₁₂H₁₀N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03848484 CAS-Nummer: 865658-88-4 |