4-(4-Chlorophenyl)-3-methyl-1H-pyrazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32692-1G
APOSOR32692-1GEA
0
EUR
APOSOR32692-1G
4-(4-Chlorophenyl)-3-methyl-1H-pyrazole 95%
4-(4-Chlorophenyl)-3-methyl-1H-pyrazole
Formel:
C₁₀H₉ClN₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00179386 CAS-Nummer: 667400-41-1 |