Methyl 4-[(6-chloropyridin-3-yl)methoxy]benzoate, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32699-1G
APOSOR32699-1GEA
0
EUR
APOSOR32699-1G
Methyl 4-[(6-chloropyridin-3-yl)methoxy]benzoate, tech
Methyl 4-[(6-chloropyridin-3-yl)methoxy]benzoate
Formel:
C₁₄H₁₂ClNO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04125299 CAS-Nummer: 865660-08-8 |