2-(4-Methoxyphenyl)isonicotinonitril 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(4-Methoxyphenyl)pyridine-4-carbonitrile
OR32701-1G
APOSOR32701-1GEA
671
EUR
APOSOR32701-1G
2-(4-Methoxyphenyl)isonicotinonitril 95%
2-(4-Methoxyphenyl)isonicotinonitril
Formel:
C₁₃H₁₀N₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07366546 CAS-Nummer: 885949-66-6 |