3-[(4-Hydroxy-3-methoxy-5-methylphenyl)methyl]-2,3-dihydro-1H-indol-2-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32704-1G
APOSOR32704-1GEA
1570
EUR
APOSOR32704-1G
3-[(4-Hydroxy-3-methoxy-5-methylphenyl)methyl]-2,3-dihydro-1H-indol-2-one, tech
3-[(4-Hydroxy-3-methoxy-5-methylphenyl)methyl]-2,3-dihydro-1H-indol-2-one
Formel:
C₁₇H₁₇NO₃ Molecular Weight: 283,322 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08281853 CAS-Nummer: 882747-48-0 |