Methyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridin-6-carboxylat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32707-1G
APOSOR32707-1GEA
671
EUR
APOSOR32707-1G
Methyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridin-6-carboxylat 95%
Methyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridin-6-carboxylat
Formel:
C₁₅H₁₂N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07698590 CAS-Nummer: 962-24-3 |