4-Bromo-2-methoxy-6-[(1Z)-(methoxyimino)methyl]phenol, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32709-1G
APOSOR32709-1GEA
1570
EUR
APOSOR32709-1G
4-Bromo-2-methoxy-6-[(1Z)-(methoxyimino)methyl]phenol, tech
4-Bromo-2-methoxy-6-[(1Z)-(methoxyimino)methyl]phenol
Formel:
C₉H₁₀BrNO₃ Molecular Weight: 260,085 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00138190 CAS-Nummer: 338416-57-2 |