[1-(3,4-Dichlorophenyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl]methanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32717-1G
APOSOR32717-1GEA
1330
EUR
APOSOR32717-1G
[1-(3,4-Dichlorophenyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl]methanol 95%
[1-(3,4-Dichlorophenyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl]methanol
Formel:
C₉H₇Cl₂N₃O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00140934 CAS-Nummer: 338419-11-7 |