1-(4-Chlorophenyl)-1H-1,2,3-triazole-4-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32718-1G
APOSOR32718-1GEA 538 EUR
APOSOR32718-1G
1-(4-Chlorophenyl)-1H-1,2,3-triazole-4-carbaldehyde 95%
1-(4-Chlorophenyl)-1H-1,2,3-triazole-4-carbaldehyde
Formel: C₉H₆ClN₃O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01109282
CAS-Nummer: 113934-27-3