Ethyl-2,4-dimethyl-7-phenylpyrrolo[1,2-a]pyrimidine-8-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32721-1G
APOSOR32721-1GEA
1410
EUR
APOSOR32721-1G
Ethyl-2,4-dimethyl-7-phenylpyrrolo[1,2-a]pyrimidine-8-carboxylate 95%
Ethyl-2,4-dimethyl-7-phenylpyrrolo[1,2-a]pyrimidine-8-carboxylate
Formel:
C₁₈H₁₈N₂O₂ Molecular Weight: 294,36 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00171951 CAS-Nummer: 338419-86-6 |