(Pyridin-3-yl)methyl 8-methoxy-2H-chromene-3-carboxylate, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32727-1G
APOSOR32727-1GEA
1570
EUR
APOSOR32727-1G
(Pyridin-3-yl)methyl 8-methoxy-2H-chromene-3-carboxylate, tech
(Pyridin-3-yl)methyl 8-methoxy-2H-chromene-3-carboxylate
Formel:
C₁₇H₁₅NO₄ Molecular Weight: 297,305 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00202026 CAS-Nummer: 338419-73-1 |