2-(3-Methoxyphenyl)-2-(morpholin-4-yl)acetonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32733-1G
APOSOR32733-1GEA
1120
EUR
APOSOR32733-1G
2-(3-Methoxyphenyl)-2-(morpholin-4-yl)acetonitrile 95%
2-(3-Methoxyphenyl)-2-(morpholin-4-yl)acetonitrile
Formel:
C₁₃H₁₆N₂O₂ Molecular Weight: 232,278 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00172615 CAS-Nummer: 123567-57-7 |