3,5-Dichloro-1H-pyrrole-2,4-dicarbaldehyde, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32736-1G
APOSOR32736-1GEA
1570
EUR
APOSOR32736-1G
3,5-Dichloro-1H-pyrrole-2,4-dicarbaldehyde, tech
3,5-Dichloro-1H-pyrrole-2,4-dicarbaldehyde
Formel:
C₆H₃Cl₂NO₂ Molecular Weight: 192 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00172616 CAS-Nummer: 152420-76-3 |