6-Methyl-2-oxo-5-phenyl-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32740-1G
APOSOR32740-1GEA 1570 EUR
APOSOR32740-1G
6-Methyl-2-oxo-5-phenyl-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile, tech
6-Methyl-2-oxo-5-phenyl-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile
Formel: C₁₃H₁₀N₂O
Molecular Weight: 210,231 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00231531
CAS-Nummer: 4241-12-7