(2Z)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-enal, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32742-1G
APOSOR32742-1GEA
1570
EUR
APOSOR32742-1G
(2Z)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-enal, tech
(2Z)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-enal
Formel:
C₁₁H₁₁Cl₂NO Molecular Weight: 244.117 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04125371 CAS-Nummer: 103824-10-8 |