5-(4-Chlorophenyl)-2-oxo-1-(propan-2-yl)-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32745-1G
APOSOR32745-1GEA
1570
EUR
APOSOR32745-1G
5-(4-Chlorophenyl)-2-oxo-1-(propan-2-yl)-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile, tech
5-(4-Chlorophenyl)-2-oxo-1-(propan-2-yl)-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile
Formel:
C₁₅H₁₃ClN₂O Molecular Weight: 272,73 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00231550 CAS-Nummer: 338423-60-2 |