2-Oxo-5-phenyl-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32746-1G
APOSOR32746-1GEA
1570
EUR
APOSOR32746-1G
2-Oxo-5-phenyl-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile, tech
2-Oxo-5-phenyl-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile
Formel:
C₁₂H₈N₂O Molecular Weight: 196,205 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00231563 CAS-Nummer: 35982-93-5 |