4-Bromo-2-formylthiazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Bromo-1,3-thiazole-2-carboxaldehyde
OR3275-250MG
APOSOR3275-250MGEA
21.9
EUR
APOSOR3275-250MG
4-Bromo-2-formylthiazole
4-Bromo-2-formylthiazole
Formel:
C₄H₂BrNOS Molecular Weight: 192,0338 g/mol Schmelzpunkt: 66…70 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06660122 CAS-Nummer: 167366-05-4 |