(2Z)-3-[4-(Dimethylamino)phenyl]-2-[(1E)-(methoxyimino)methyl]prop-2-enenitrile, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32754-1G
APOSOR32754-1GEA 1570 EUR
APOSOR32754-1G
(2Z)-3-[4-(Dimethylamino)phenyl]-2-[(1E)-(methoxyimino)methyl]prop-2-enenitrile, tech
(2Z)-3-[4-(Dimethylamino)phenyl]-2-[(1E)-(methoxyimino)methyl]prop-2-enenitrile
Formel: C₁₃H₁₅N₃O
Molecular Weight: 229,278 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00663698
CAS-Nummer: 339278-27-2