(6-Chloro-2-phenyl-4-pyrimidinyl)methylmethyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Chloro-6-(methoxymethyl)-2-phenylpyrimidine
OR32761-1G
APOSOR32761-1GEA
393
EUR
APOSOR32761-1G
(6-Chloro-2-phenyl-4-pyrimidinyl)methylmethyl ether 95%
(6-Chloro-2-phenyl-4-pyrimidinyl)methylmethyl ether
Formel:
C₁₂H₁₁ClN₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00794769 CAS-Nummer: 325685-59-4 |