6-(Methoxymethyl)-N-methyl-2-phenylpyrimidin-4-amine, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32762-1G
APOSOR32762-1GEA
1570
EUR
APOSOR32762-1G
6-(Methoxymethyl)-N-methyl-2-phenylpyrimidin-4-amine, tech
6-(Methoxymethyl)-N-methyl-2-phenylpyrimidin-4-amine
Formel:
C₁₃H₁₅N₃O Molecular Weight: 229.278 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00794771 CAS-Nummer: 339278-91-0 |