6-(Methoxymethyl)-2-phenyl-N-(propan-2-yl)pyrimidin-4-amine, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32763-1G
APOSOR32763-1GEA
1570
EUR
APOSOR32763-1G
6-(Methoxymethyl)-2-phenyl-N-(propan-2-yl)pyrimidin-4-amine, tech
6-(Methoxymethyl)-2-phenyl-N-(propan-2-yl)pyrimidin-4-amine
Formel:
C₁₅H₁₉N₃O Molecular Weight: 257.331 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00794782 CAS-Nummer: 339279-03-7 |