H-Cha-OMe·HCl 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl 2-amino-3-cyclohexylpropanoate hydrochloride
OR32767-1G
APOSOR32767-1GEA
1570
EUR
APOSOR32767-1G
H-Cha-OMe·HCl 95%
H-Cha-OMe·HCl
Formel:
C₁₀H₁₉NO₂·HCl Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
144600-01-1 |