2-[(1H-Indol-3-yl)methylidene]-5,5-dimethylcyclohexane-1,3-dione, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32771-1G
APOSOR32771-1GEA
1570
EUR
APOSOR32771-1G
2-[(1H-Indol-3-yl)methylidene]-5,5-dimethylcyclohexane-1,3-dione, tech
2-[(1H-Indol-3-yl)methylidene]-5,5-dimethylcyclohexane-1,3-dione
Formel:
C₁₇H₁₇NO₂ Molecular Weight: 267,322 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00427871 CAS-Nummer: 40302-35-0 |