N-[4-(2-Formylphenoxy)phenyl]acetamide, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32772-1G
APOSOR32772-1GEA 1570 EUR
APOSOR32772-1G
N-[4-(2-Formylphenoxy)phenyl]acetamide, tech
N-[4-(2-Formylphenoxy)phenyl]acetamide
Formel: C₁₅H₁₃NO₃
Molecular Weight: 255,269 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02187529
CAS-Nummer: 551930-88-2