4-Methyl-N-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)benzamide, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32775-1G
APOSOR32775-1GEA
1570
EUR
APOSOR32775-1G
4-Methyl-N-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)benzamide, tech
4-Methyl-N-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)benzamide
Formel:
C₁₀H₁₀N₄O Molecular Weight: 202,213 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00448052 CAS-Nummer: 322414-12-0 |