2-[4,6-Dimethyl-3-(1H-pyrrol-1-yl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-1-yl]acetonitrile, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32777-1G
APOSOR32777-1GEA
1570
EUR
APOSOR32777-1G
2-[4,6-Dimethyl-3-(1H-pyrrol-1-yl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-1-yl]acetonitrile, tech
2-[4,6-Dimethyl-3-(1H-pyrrol-1-yl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-1-yl]acetonitrile
Formel:
C₁₄H₁₃N₅ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02571947 CAS-Nummer: 478047-23-3 |