Methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)acetate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32778-1G
APOSOR32778-1GEA
132
EUR
APOSOR32778-1G
Methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)acetate 95%
Methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)acetate
Formel:
C₅H₇N₃O₂ Molecular Weight: 141,13 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02186570 CAS-Nummer: 106535-16-4 |