(2Z)-3-Phenyl-N'-[(2E)-3-phenylprop-2-enoyl]prop-2-enehydrazide, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32779-1G
APOSOR32779-1GEA
1570
EUR
APOSOR32779-1G
(2Z)-3-Phenyl-N'-[(2E)-3-phenylprop-2-enoyl]prop-2-enehydrazide, tech
(2Z)-3-Phenyl-N'-[(2E)-3-phenylprop-2-enoyl]prop-2-enehydrazide
Formel:
C₁₈H₁₆N₂O₂ Molecular Weight: 292,332 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00706856 CAS-Nummer: 19473-98-4 |