3-(tert-Butoxy)-6-chlorpyridazin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32780-5G
APOSOR32780-5GEA
127
EUR
APOSOR32780-5G
3-(tert-Butoxy)-6-chlorpyridazin 95%
3-(tert-Butoxy)-6-chlorpyridazin
Formel:
C₈H₁₁ClN₂O Molecular Weight: 186.6400 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03425769 CAS-Nummer: 17321-24-3 |