3-{Imidazo[1,2-a]pyrimidin-2-yl}aniline, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32784-1G
APOSOR32784-1GEA
1570
EUR
APOSOR32784-1G
3-{Imidazo[1,2-a]pyrimidin-2-yl}aniline, tech
3-{Imidazo[1,2-a]pyrimidin-2-yl}aniline
Formel:
C₁₂H₁₀N₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03012714 CAS-Nummer: 439108-84-6 |