5-Bromo-2-methoxy-4,6-dimethylnicotinonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-Bromo-2-methoxy-4,6-dimethylpyridine-3-carbonitrile
OR32788-5G
APOSOR32788-5GEA
270
EUR
APOSOR32788-5G
5-Bromo-2-methoxy-4,6-dimethylnicotinonitrile 95%
5-Bromo-2-methoxy-4,6-dimethylnicotinonitrile
Formel:
C₉H₉BrN₂O Molecular Weight: 241.09 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03787138 CAS-Nummer: 113893-02-0 |