1-Methyl-4-(3-phenylprop-2-yn-1-yl)piperazine, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32790-1G
APOSOR32790-1GEA
1570
EUR
APOSOR32790-1G
1-Methyl-4-(3-phenylprop-2-yn-1-yl)piperazine, tech
1-Methyl-4-(3-phenylprop-2-yn-1-yl)piperazine
Formel:
C₁₄H₁₈N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03787141 CAS-Nummer: 13808-26-9 |