6-(1,4-Thiazinan-4-yl)nicotinaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
6-(Thiomorpholin-4-yl)pyridine-3-carbaldehyde
OR32794-1G
APOSOR32794-1GEA
488
EUR
APOSOR32794-1G
6-(1,4-Thiazinan-4-yl)nicotinaldehyde 95%
6-(1,4-Thiazinan-4-yl)nicotinaldehyde
Formel:
C₁₀H₁₂N₂OS Molecular Weight: 208,28 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04973725 CAS-Nummer: 886360-66-3 |