6-(2,6-Dimethylmorpholino)nicotinaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32795-1G
OR32795-5G
APOSOR32795-1GEA
0
EUR
APOSOR32795-1G
APOSOR32795-5G
6-(2,6-Dimethylmorpholino)nicotinaldehyde 95%
6-(2,6-Dimethylmorpholino)nicotinaldehyde
Formel:
C₁₂H₁₆N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04973726 CAS-Nummer: 886360-67-4 |