6-(4-Benzylpiperazino)nicotinaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32797-1G
OR32797-5G
APOSOR32797-1GEA
0
EUR
APOSOR32797-1G
APOSOR32797-5G
6-(4-Benzylpiperazino)nicotinaldehyde 95%
6-(4-Benzylpiperazino)nicotinaldehyde
Formel:
C₁₇H₁₉N₃O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04973728 CAS-Nummer: 886360-69-6 |