4-(Morpholin-4-yl)-1lambda6-thiomorpholine-1,1-dione, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32801-1G
APOSOR32801-1GEA
1570
EUR
APOSOR32801-1G
4-(Morpholin-4-yl)-1lambda6-thiomorpholine-1,1-dione, tech
4-(Morpholin-4-yl)-1lambda6-thiomorpholine-1,1-dione
Formel:
C₈H₁₆N₂O₃S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04125544 CAS-Nummer: 866020-38-4 |