4-Bromo-3-[(ethylamino)methyl]phenol, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32804-1G
APOSOR32804-1GEA
1570
EUR
APOSOR32804-1G
4-Bromo-3-[(ethylamino)methyl]phenol, tech
4-Bromo-3-[(ethylamino)methyl]phenol
Formel:
C₉H₁₂BrNO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18904323 CAS-Nummer: 1281872-64-7 |