5-Bromo-3-methylbenzene-1,2-diamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32811-25G
APOSOR32811-25GEA
177
EUR
APOSOR32811-25G
5-Bromo-3-methylbenzene-1,2-diamine 97%
5-Bromo-3-methylbenzene-1,2-diamine
Formel:
C₇H₉BrN₂ Molecular Weight: 201.0600 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06411036 CAS-Nummer: 76153-06-5 |