2-(6-Chlor-3-pyridazinyl)-2-phenylacetonitril 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32819-1G
OR32819-5G
OR32819-25G
APOSOR32819-1GEA
154
EUR
APOSOR32819-1G
APOSOR32819-5G
APOSOR32819-25G
2-(6-Chlor-3-pyridazinyl)-2-phenylacetonitril 95%
2-(6-Chlor-3-pyridazinyl)-2-phenylacetonitril
Formel:
C₁₂H₈ClN₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00140699 CAS-Nummer: 73535-73-6 |