1-(4-Acetyl-1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)-2,2,2-trichloroethan-1-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32820-1G
APOSOR32820-1GEA
1330
EUR
APOSOR32820-1G
1-(4-Acetyl-1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)-2,2,2-trichloroethan-1-one 95%
1-(4-Acetyl-1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)-2,2,2-trichloroethan-1-one
Formel:
C₉H₈Cl₃NO₂ Molecular Weight: 268,524 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00141901 CAS-Nummer: 338753-30-3 |