Methyl-4-acetyl-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32821-1G
APOSOR32821-1GEA 488 EUR
APOSOR32821-1G
Methyl-4-acetyl-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 95%
Methyl-4-acetyl-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formel: C₉H₁₁NO₃
Molecular Weight: 181,19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00141903
CAS-Nummer: 85795-19-3