N-(Pyridin-4-yl)benzamide
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR3283-1G
APOSOR3283-1GEA 105 EUR
APOSOR3283-1G
N-(Pyridin-4-yl)benzamide
Formel: C₁₂H₁₀N₂O
Schmelzpunkt: 210…211 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00160355
CAS-Nummer: 5221-44-3