3-Benzoyl-1-phenylurea, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32840-1G
APOSOR32840-1GEA
0
EUR
APOSOR32840-1G
3-Benzoyl-1-phenylurea, tech
3-Benzoyl-1-phenylurea
Formel:
C₁₄H₁₂N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02571814 CAS-Nummer: 1821-33-6 |