(Pyridin-3-yl)methyl 6-methoxy-2H-chromene-3-carboxylate, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32846-1G
APOSOR32846-1GEA
1570
EUR
APOSOR32846-1G
(Pyridin-3-yl)methyl 6-methoxy-2H-chromene-3-carboxylate, tech
(Pyridin-3-yl)methyl 6-methoxy-2H-chromene-3-carboxylate
Formel:
C₁₇H₁₅NO₄ Molecular Weight: 297,305 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00244135 CAS-Nummer: 338760-82-0 |